Läs mer
Descrizione
- Smart designat ventilationssystem hjälper till att förhindra imma
- Designen är särskilt väl lämpad för användning med andningsskydd
- Vidsynsglasögon kan bäras bekvämt över receptbelagda glasögon
- Certifierad i enlighet med EN 166 (personligt ögonskydd) och EN 170 (UV-filter)
- Supravision excellence-beläggning är extremt reptålig och kemikaliebeständig på utsidan, och anti-imma på insidan
- Linser kan bytas ut för längre livslängd
Specifica
Specifica
| Linstyp | Utbytbar, med två avrivningsfilmer |
| Linsbeläggning | Anti-dimma |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 166:2001, EN 170:2002 |
| Linsfärg | Klart |
| Produkttyp | Anti-dimglasögon |
| Ram färg | Transparent grå |
| Modell | 9301 Ultravision (Wide-Vision) |
| Material | Polykarbonat |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Linsmaterial | Polykarbonat |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?