Läs mer
uvex 9302 Ultrasonic CR Ersättningslins
Produktkod. 17227321 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Autoklaveringsbar:
Autoklaveringsbar
Produktkod. Autoklaveringsbar
17227321 Autoklaveringsbar
1 options
Produktkod. 17227321 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9302259
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.00 SEK
    161.25 SEK / Paket med 1
    Save 8.75 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 20-11-2026
Färglös ersättningslins med supravision CR-beläggning, lämplig för autoklavsterilisering.
  • Färglös ersättningslins
  • Supravision Clean beläggning
  • Lämplig för autoklavsterilisering
  • UV 2-1,2 skydd
Supravision Clean Coating
  • Interiör: Autoklaverbar, kemikaliebeständig och anti-im
  • Exteriör: Reptålig
  • Idealisk för sterila arbetsmiljöer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 166:2001, EN 170:2002
Linstyp Supravision Clean
Linsbeläggning Anti-dimma
Linsfärg Klart
Produkttyp Ersättningslins
Modell Ultraljud CR
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Märkning 2C-1.2