Läs mer
uvex 9302 Ultrasonic CR Safety Clean Room Autoklavglasögon
Produktkod. 15316142 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Autoklaveringsbar:
Autoklaveringsbar
Produktkod. Autoklaveringsbar
15316142 Autoklaveringsbar
1 options
Produktkod. 15316142 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9302500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    397.00 SEK
    383.38 SEK / Paket med 1
    Save 13.62 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 09-11-2026
Full vision autoklaverbara glasögon kombinerar hög mekanisk styvhet med maximal bärarkomfort. Dessa glasögon pressar eller klämmer aldrig ens när de bärs kontinuerligt. Flexibel mjuk komponent anpassar sig till bärarens ansikte och säkerställer ett fullständigt sidoskydd för ögonområdet, även för dem som bär glasögon.
De uvex ultraljud har utmärkt ventilation, vilket ser till att klimatet runt ögonen är behagligt och icke-irriterande. En sportig design, ett brett panoramasynfält och snabbt och enkelt utbytbara glas understryker ytterligare fördelarna med dessa toppglasögon. Den autoklaverbara CR-varianten står för professionellt skydd i laboratorier, kliniker, renrum eller i livsmedelsproduktion.
Allmänna funktioner
  • Skyddsglasögon i sportig design, även passande som overspec
  • Linser kan bytas
  • Ramfärger: klar, vit
  • PC-objektiv, klar
Skyddsfunktioner
  • Certifierad enligt EN 166 (personligt ögonskydd) och EN 170 (UV-filter)
  • Märkning: W 166 34 f.Kr– 2-1,2 W 1 B KN DIN CE
  • Pålitligt UV 400-skydd
  • Hög mekanisk hållfasthet (B: 120 m/s)
Komfortfunktioner
  • Autoklaverbar och kemikaliebeständig, anti-dimma på insidan, extremt reptålig på utsidan (uvex supravision clean)
  • Brett panoramasynfält
  • Inga tryckproblem vid långvarigt slitage tack vare kombinationen av hårda och mjuka komponenter
Användningsområden
  • Uvex supravision ren: sterila arbetsmiljöer (laboratorier, sjukhus, renrum, livsmedelsproduktion)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Linstyp Uvex Supravision Clean
Linsbeläggning Anti-dimma, Reptålig
Färg Klar, vit
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 166:2001, EN 170:1994
Linsfärg Klart
Produkttyp Skyddsglasögon
Ram färg Genomskinlig
Pannbandsmaterial Silikon
Inkluderar Pannband
Modell 9302 Ultraljud
Material Polykarbonat
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Plast
UV-skydd UV400
Ramtyp Standard