Läs mer
uvex 9309 Pheos CX2 Sonic skyddsglasögon
Product Code. 17237331 Shop All Uvex Products
Change view
Click to view available options
Linsfärg:
Grå
Klart
Ljusbrun
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Linsfärg
17237331 Klart
17247331 Grå
17227331 Ljusbrun
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 17237331 Supplier uvex Supplier No. 9309275
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    226.79 SEK
    186.00 SEK / Paket med 1
    Save 40.79 SEK
    17% Av
View all promotions
Beräknad leverans: 09-11-2026
Funktionella glasögon med bred sikt med supravision beläggningsteknik för att ge ett klart synfält även i extrema klimat.
  • Kompakta glasögon med bred sikt med supervision extrem beläggning
  • En i-gonomics produkt som kombinerar komfort med en ergonomisk design
  • Mjuk panna och nosbit gjuten direkt på linsen
  • Lätt pannband i textil för en säker och bekväm passform
  • Lättviktskonstruktion väger endast 34 gram
  • Kan enkelt kombineras med andra former av PPE
  • Beteckning: 3 (vätskor), 4 (grovt damm) och T (extrema temperaturer)
Supravision Extreme Coating
  • Interiör: Anti-dimma
  • Exteriör: Reptålig
  • Idealisk för arbetsområden med långvarig exponering för kondens och höga nivåer av smuts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifikat och efterlevnad EN 166:2001, EN 170:2002
Linstyp Supravision Extreme
Linsbeläggning Anti-dimma
Linsfärg Klart
Produkttyp Anti-dimglasögon
Ram färg Svart, Vit
Modell 9309 Pheos C x 2 Sonic
Vikt (metrisk) 34 g
Material Polykarbonat
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Plast
UV-skydd UV400
Ramtyp Standard
Märkning W 166 3 4 BT CE - 2 C-1,2 W 1 BT KN CE
Mekanisk styrka B (120 m/s)