Läs mer
uvex 9309 Pheos CX2 Sonic skyddsglasögon
Produktkod. 17247331 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Linsfärg:
Grå
Klart
Ljusbrun
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Linsfärg
17247331 Grå
17237331 Klart
17227331 Ljusbrun
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17247331 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9309286
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.00 SEK
    199.07 SEK / Paket med 1
    Save 11.93 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 09-10-2026
Funktionella glasögon med bred sikt med supravision beläggningsteknik för att ge ett klart synfält även i extrema klimat.
  • Kompakta glasögon med bred sikt med supervision extrem beläggning
  • En i-gonomics produkt som kombinerar komfort med en ergonomisk design
  • Mjuk panna och nosbit gjuten direkt på linsen
  • Lätt pannband i textil för en säker och bekväm passform
  • Lättviktskonstruktion väger endast 34 gram
  • Kan enkelt kombineras med andra former av PPE
  • Beteckning: 3 (vätskor), 4 (grovt damm) och T (extrema temperaturer)
Supravision Extreme Coating
  • Interiör: Anti-dimma
  • Exteriör: Reptålig
  • Idealisk för arbetsområden med långvarig exponering för kondens och höga nivåer av smuts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 166:2001, EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001
Linstyp Supravision Extreme
Linsbeläggning Anti-dimma
Linsfärg Grå
Produkttyp Anti-dimglasögon
Ram färg Svart, Vit
Modell 9309 Pheos C x 2 Sonic
Transmittansvärde 0.23
Vikt (metrisk) 34 g
Material Polykarbonat
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Plast
UV-skydd UV400
Ramtyp Standard
Märkning W 166 3 4 BT CE - 5-2,5 W 1 BT KN CE
Mekanisk styrka B (120 m/s)