Beskrivning
- Linsdesignen har ett exceptionellt synfält, med optisk klass 1-tydlighet i alla riktningar
- Sportig, ergonomisk design är bekväm för skydd utan distraktion
- Over-the-glass-kompatibel för att ge extra skydd för användare som också behöver receptbelagda glasögon
- Flexibel ram och extra brett pannband för förbättrad passform och komfort
- Mycket kompatibel med andra former av PPE
Supravision Excellence Coating
- Interiör: Anti-dimma
- Exteriör: Reptålig och kemikaliebeständig
- Linser är lätta att rengöra och mindre känsliga för smuts
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 166:2001, EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001 |
| Linstyp | Supravision Excellence |
| Linsbeläggning | Anti-dimma |
| Färg | Limegrön |
| Linsfärg | Grå |
| Produkttyp | Anti-dimglasögon |
| För användning med (applikation) | Konstruktion |
| Ram färg | Antracit |
| Modell | 9320 Megasonic |
| Transmittansvärde | 0.23 |
| Visa mer |