Läs mer
uvex 95798 Innersula För Uvex 1 Sport - Bredd 11
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
Packungsgröße:
1 par
Beschreibung
- Stötdämpning för hela foten
- Mycket andningsbart och fuktabsorberande material
- Stötdämpningszoner stödjer naturliga fotrörelser
- Hudkompatibilitet och behaglig ytstruktur
- Stöder fotvalv
- Artikelnr 9579.8
- Storlekar: 35 till 52
Spezifikation
Spezifikation
| Färg | Svart |
| För användning med (utrustning) | Uvex 1 Sport |
| Material | Mikrovelour |
| Storlek | 48 |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Kön | Unisex |
| Färdig | Standardbredd |
| Latexfri | Ja |
| Vattentät | Nej |
| Produkttyp | Inläggssulor |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur