Läs mer
Applied Biosystems™ 3730 xl DNA Analyzer 96-Capillary Array, 50 cm
Beschreibung
Beinhaltet
Varje array innehåller 96 kapillärer (50 cm långa) för användning med Applied Biosystems 3730XL DNA-analysator
- Användning per array: 300 körningar (med användning av Applied Biosystems reagenser)
Spezifikation
Spezifikation
| Kapillärlängd | 50 cm |
| Innehåll och lagring | Varje array innehåller 96 kapillärer (50 cm långa) för användning med Applied Biosystems 3730xl DNA-analysator. Vi garanterar prestanda för 3730 Capillary arrays upp till 300 körningar och inom 1 år från köpet. |
| Formatera | Kapilläruppsättning |
| För användning med (utrustning) | 3730xl DNA-analysator |
| För användning med (applikation) | Sekvensering |
| Antal kapillärer | 96 Kapillärer |
| Produkttyp | DNA-analysator 96-kapillärmatris |
| Kvantitet | 1 Array |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?