Läs mer
Eppendorf™ 96-kanalers dispenseringshuvuden
Produktkod. 30040079 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Enheten håller:
0,5 till 300μ L
5 till 1000μ L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Enheten håller
30040079 5 till 1000μ L
30040081 0,5 till 300μ L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30040079 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5069000535
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För användning med epMotion™ 96 Flex i hårdfodral. Kräver basenhet för drift.
  • För användning med epMotion™ 96 Flex (ingår ej)
  • Intuitiv halvautomatisk hantering av 96- och 384-brunnars plattor
  • Kalibrerad enligt ISO 23783-2 standarder
  • Inkluderar ett hårt skal för transport och förvaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Utmatningshuvud
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Enheten håller 5 till 1000μ L
För användning med (applikation) Cellkultur, Molekylärbiologi
För användning med (utrustning) epMotion™ 96 Flex, och epT.I.P.S.™ Motion Reload System
Operativsystem Luftkuddesystem
Kvantitet 1 st
Vikt (engelska) 6.0 lb.
Vikt (metrisk) 2.7 kg
Antal per förpackning 1 st.