Läs mer
Bel-Art™ 96 djupbrunnsplattor, automationskompatibel
Handla allt SP Scienceware Produkter
Well Shape:
Konisk botten (V-brunn)
Rund botten (U-brunn)
Total volym (metrisk) Tja:
2 ml
2,2 ml
Beskrivning
- Används med flerkanalspipetter eller med automationssystem
- Tillverkad av ny polypropen
- DNas, RNas, pyrogenfri
- Tillverkad i klass 8 renrum
- Alfanumerisk markering och skärvinkelmarkering för enkel referens
- Kan förvaras vid -80° C
- Autoklaverbar upp till 121° C
- CE-märkning
Typer:
- V-botten form
- För enkel provhämtning
- U-botten form
- Idealisk för agglutination eller applikationer där lätt omrörning är nödvändig
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Certifikat och efterlevnad | Automationskompatibel, CE-märkt |
| Formatera | Standard |
| Innehåll och lagring | Butik på -80° C |
| Array | 12 x 8 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Genomskinlig |
| Produkttyp | Well Plate |
| För användning med (utrustning) | Flerkanaliga pipetter eller automationssystem |
| Material | Polypropen |
| Visa mer |