Läs mer
Labcon™ 96-platsers PCR-rörförvaringsställ
Handla allt Labcon Produkter
Färg:
Klart
Beskrivning
- Kan frysas till -80 °C
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Klart |
| För användning med (utrustning) | PCR-rör |