Läs mer
Fisherbrand™ 96 PP brunnsplatta med 96 glasinsats och PE snapplock med septum
Produktkod. 11521404 Handla allt Fisherbrand Produkter
Total volym (metrisk) Tja:
200 μl
400μ L
1000 μl
1200μ L
Well Shape:
Avsmalning
Platt botten (F-brunn)
Rund
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11521404
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För komplexa UHPLC-, LC- och GC-applikationer
  • 96 brunnar
  • Silikon/PTFE
  • Klart
  • Glas
  • Tallrikar möts ANSI och SBS standarder
  • Olika tätningsalternativ
  • Kromatografi testad
  • Ingen leeching på grund av high-end material
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Standard
Array 8 x 12
Färg Klart
Material Glas
Antal Wells 96
Total volym (metrisk) Tja 400μ L
Well Shape Avsmalning
Profil Avsmalning