Läs mer
Fisherbrand™ 96 PP brunnsplatta med 96 glasinsats och PE snapplock med septum
Produktkod. 11859620 Handla allt Fisherbrand Produkter
Total volym (metrisk) Tja:
200 μl
400μ L
1000 μl
1200μ L
Well Shape:
Avsmalning
Platt botten (F-brunn)
Rund
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11859620
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För komplexa UHPLC-, LC- och GC-applikationer
  • 96 Wells
  • Silicone/PTFE
  • Clear
  • Glass
  • Plates meet ANSI and SBS standards
  • Different sealing options
  • Chromatography tested
  • No leeching due to high-end material
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Standard
Array 8 x 12
Färg Clear
Material Glass
Antal Wells 96
Total volym (metrisk) Tja 200 μl
Well Shape Platt botten (F-brunn)