Läs mer
Corning™ 96-brunnar, cellkulturbehandlad, platt botten, halvyta mikroplatta
Handla allt Corning Produkter
Förpackning:
20/förpackning, 100/förpackningar
4/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 16
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Half-Area |
| Lock | Med lock |
| Kulturområde | 0,16 cm 2 |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | 20/förpackning, 100/förpackningar |
| Färg | Svart, Rensa botten |
| Produkttyp | Halva området |
| För användning med (utrustning) | Standard automatiserade hanterings- och detekteringssystem |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Visa mer |