Läs mer
Greiner Bio-One 96-brunnars, cellkulturbehandlad, plattbottnad mikroplatta
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16670364
Färg:
Svart, Rensa botten
Produktkod. 16670364
Brand: Greiner Bio-One 655866
Bara null kvar
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Färg: Svart, genomskinlig botten; Sterilitet: Steril; Lock: Med lock
  • Har svartpigmenterad ram med μ190 m ultraklar filmbotten för perfekt kompatibilitet med instrumentoptik
  • Universal mikroskop objektiv kompatibilitet
  • Brytningsindex som liknar glas (1,53)
  • Skorstensbrunnens design minimerar risken för korskontaminering
Serviceplan
Nej
Tjenester
Nej
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Formatera 96 brunnar
Lock Med lock
Array 8 x 12
Förpackning 1/Pk., 16/Cs.
Färg Svart, Rensa botten
Material Cykloolefin
Antal Wells 96
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Cellkultur
Well Shape Platt botten (F-brunn)
nr per ärende 16
Kvantitet 16/Cs.
Tja Färg Klart
Well Design Skorsten
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.