Läs mer
Greiner Bio-One 96-brunnars, cellkulturbehandlad, plattbottnad mikroplatta
Färg:
Svart, Rensa botten
Beskrivelse
- Har svartpigmenterad ram med μ190 m ultraklar filmbotten för perfekt kompatibilitet med instrumentoptik
- Universal mikroskop objektiv kompatibilitet
- Brytningsindex som liknar glas (1,53)
- Skorstensbrunnens design minimerar risken för korskontaminering
Serviceplan
Nej
Tjenester
Nej
Tekniske data
Tekniske data
| Formatera | 96 brunnar |
| Lock | Med lock |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | 1/Pk., 16/Cs. |
| Färg | Svart, Rensa botten |
| Material | Cykloolefin |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Sterila |
| Ytbehandling | Cellkultur |
| Well Shape | Platt botten (F-brunn) |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion