Läs mer
TPP™ 96-brunnar, cellodlingsbehandlad, mikroplatta med plan botten
Produktkod. 11311714
Förpackning:
1 Pk., 162 ärenden
6/förp., 108/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 108
Paket med 162
Produktkod. 11311714
Brand: TPP™ 92096
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Färg: Klar; Sterilitet ; Sterila; Lock Med Lock
Färg: Klar; Sterilitet; Sterila; Lock Med Lock
  • Ventilationssystem i locket garanterar kontrollerat gasutbyte med låg avdunstning; ventiler i plattbasen förhindrar kondens och ger ett konsekvent luftflöde mellan staplade plattor
  • Lutande kant tillåter endast placering av locket i ett läge; gul markeringsyta på locket och plåten säkerställer korrekt lockorientering
  • Kant greppområde säkerställer ett säkert grepp och förhindrar oavsiktlig lyft av locket
  • Lätt att se svart alfanumerisk märkning mellan brunnarna för enkel orientering under mikroskopi
  • Tillväxtområde endast i sfärisk zon; absolut plan växtyta
  • Tallrikstorlekar (6, 12, 24, 48 och 96-brunnar) staplas säkert ihop
  • Tillverkad enligt standarderna ANSI/SLAS 1-2004 till ANSI/SLAS 4-2004
  • Vit basfärg är ordentligt präglad på testplattan vilket eliminerar förlust av identifiering genom att lossna
  • 2 brunnsgeometrier tillgängliga: F-bas och U-bas
Specifikationer
Streckkod Alfanumerisk
Formatera Standard
Lock Med lock
Kulturområde 0,322 cm 2
Array 8 x 12
Förpackning 1 Pk., 162 ärenden
Färg Klart
Produkttyp Mikroplatta
Material Polystyren
Antal Wells 96
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Cellkultur
Well Shape Platt botten (F-brunn)
Kvantitet 1/påse
Mått (L x B x H) 128 x 86 x 17 mm