Läs mer
Corning™ 96-brunnar, cellodlingsbehandlad, mikroplatta med plan botten
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10419822 Handla allt Corning Produkter
Change view
Förpackning:
20/förpackning, 100/förpackningar
Individuellt inslagna, 48/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 48
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackning unitSize
10419822 20/förpackning, 100/förpackningar Paket med 100
10530753 Individuellt inslagna, 48/Cs. Paket med 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10419822 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3904
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Färg: Svart, genomskinlig botten; Sterilitet: Steril; Lock: Med lock
  • Bottnar är 60 % tunnare än konventionella mikroplattor av polystyren, vilket resulterar i lägre bakgrundsfluorescens och möjliggör avläsningar ner till 340 nm.
  • Ogenomskinliga väggar förhindrar överhörning mellan brunnar och brunnar.
  • Optiskt klar platt botten tillåter direkt mikroskopisk visning.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Formatera 96 brunnar
    Lock Med lock
    Kulturområde 0,32 cm 2
    Array 8 x 12
    Förpackning 20/förpackning, 100/förpackningar
    Färg Svart, Rensa botten
    Produkttyp Analysplatta
    Material Polystyren
    Antal Wells 96
    Volym (metrisk) Fungerar 75 till 200μ l
    Sterilitet Sterila
    Ytbehandling Cellkultur
    Well Shape Platt botten (F-brunn)
    För användning med (applikation) Vidhäftning och tillväxt av förankringsberoende celler
    nr per ärende 100/Cs.
    Antal per förpackning 20/Pk.
    Kvantitet 100/Cs.