Läs mer
Corning™ 96-brunnar, cellodlingsbehandlad, mikroplatta med plan botten
Handla allt Corning ProdukterBeskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | No Barcode |
| Formatera | Standard |
| Lock | Med lock |
| Kulturområde | 0,32 cm 2 |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | Individuellt inslagna |
| Färg | Vitt, Rensa botten |
| Produkttyp | Microplate |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Visa mer |