Läs mer
TPP™ 96-brunnar, cellkulturbehandlad, U-formad mikroplatta med botten
Beskrivning
Färg: Klar; Sterilitet: Steril; Lock: Med lock
- Opto-mekanisk behandling av tillväxtområde för optimal cellvidhäftning
- Lock med ventilationssystem garanterar kontrollerat gasutbyte med låg avdunstning
- Lutande kant tillåter endast placering av locket i ett läge
- Gul markeringsyta på locket och plåten säkerställer att locket är korrekt riktat
- Kant greppområde säkerställer säkert grepp och förhindrar att locket lyfts av av misstag
- Tydlig alfanumerisk märkning mellan brunnarna för enkel orientering under mikroskopi
- Tillväxtområde endast på sfärisk zon
- Absolut plan växtyta
- Kristallklar transparens
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ANSI/SLAS 1-2004 till ANSI/SLAS 4-2004 |
| Lock | Med lock |
| Kulturområde | 0,636 cm 2 |
| Förpackning | 1/Förpackning, 162/Cs. |
| Färg | Klart |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Sterila |
| Ytbehandling | Cellkultur |
| Total volym (metrisk) Tja | 0.34 mL |
| Visa mer |