Läs mer
Greiner Bio-One 96-brunnars skorstensdesignade mikroplattor med rund (U) botten
Beskrivning
- Non-pyrogenic
- Conical well design with flat bottom
- Ensures accurate pipetting
- Reduces dead volume of well
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA
- Prevents wicking
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens. |
| Formatera | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Färg | Vitt |
| Material | Polypropylene |
| Antal Wells | 96 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 50 to 300 μL |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Total volym (metrisk) Tja | 355 μL |
| Visa mer |