Läs mer
Greiner Bio-One 96-brunnars skorstensdesignade mikroplattor med rund (U) botten
Produktkod. 10440912
Change view
Färg:
Grön
Gult
Naturlig
Rött
Svart
Vitt
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Sterilitet unitSize
10440912 Svart Icke-steril Paket med 100
10779984 Naturlig Sterila -
10304822 Grön Icke-steril -
13052133 Rött Icke-steril -
10433075 Vitt Icke-steril -
13072133 Gult Icke-steril -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10440912 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 650209
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För screening med hög genomströmning i cellbaserade testsystem.
  • Icke-pyrogen
  • Konisk brunnsdesign med platt botten
  • Säkerställer korrekt pipettering
  • Minskar dödvolymen i brunnen
  • Fri från detekterbart DNas, RNas, humant DNA
  • Förhindrar uppsugning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Breaapart Nej
Formatera 96 brunnar
Lock Utan lock
Array 8 x 12
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Bindningstyp Icke bindande
Färg Svart
Material Polypropen
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Ej behandlad
Total volym (metrisk) Tja 355μ L
Well Shape Rund botten (U-brunn)
Max. RCF 4800 xg (svängande skokrotor)
nr per ärende 100
Kvantitet 100/Cs.
RNase fri Ja
Tja Färg Svart
Well Design Skorsten