Läs mer
Greiner Bio-One 96-brunnars skorstensdesignade mikroplattor med rund (U) botten
Produktkod. 10779984
Change view
Färg:
Grön
Gult
Naturlig
Rött
Svart
Vitt
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Sterilitet unitSize
10779984 Naturlig Sterila -
10440912 Svart Icke-steril Paket med 100
10304822 Grön Icke-steril -
13052133 Rött Icke-steril -
10433075 Vitt Icke-steril -
13072133 Gult Icke-steril -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10779984 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 650261
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För screening med hög genomströmning i cellbaserade testsystem.
  • Non-pyrogenic
  • Conical well design with round (U) bottom
  • Ensures accurate pipetting
  • Reduces dead volume of well
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Prevents wicking
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Standard
Lock Without Lid
Array 8 x 12
Färg Naturlig
Material Polypropylene
Antal Wells 96
Sterilitet Sterila
Well Shape Round Bottom (U-well)
Kvantitet 100/Cs.