Läs mer
Greiner Bio-One 96-brunnars skorstensdesignade mikroplattor med rund (U) botten
Färg:
Svart
Sterilitet:
Icke-steril
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Icke-pyrogen
- Konisk brunnsdesign med platt botten
- Säkerställer korrekt pipettering
- Minskar dödvolymen i brunnen
- Fri från detekterbart DNas, RNas, humant DNA
- Förhindrar uppsugning
Specifikationer
Specifikationer
| Breaapart | Nej |
| Formatera | 96 brunnar |
| Lock | Utan lock |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Bindningstyp | Icke bindande |
| Färg | Svart |
| Material | Polypropen |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |