Läs mer
Greiner Bio-One 96-brunns CrystalQuick™ kristallisationsmikroplattor
Beskrivning
- Icke-steril
- Polystyren
- Goda optiska egenskaper
- Med kristallisationsbrunn per reservoar
- Alfanumerisk brunnskodning
- Med lock är experiment möjliga med sittande droppe och hängande droppmetamo CrystalDrop™
Serviceplan
Nej
Garanti
Nej
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | LBR |
| Material | Polystyren |
| Volym (metrisk) Tja | 1,9 μl |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Ytbehandling | Untreated |
| Well Shape | Rund |
| Visa mer |