Läs mer
Fisherbrand™ 96-Tja DeepWell™ Mikroplåtar av polypropen
Produktkod. 11381555 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Volym (metrisk) Tja:
1300μ l
2 ml
2000 μl
Volym (metrisk) Fungerar:
1000μ l
1900μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Paket med 60
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet Volym (metrisk) Tja Volym (metrisk) Fungerar Förpackningsstorlek
11381555 Icke-steril 1300μ l 1000μ l Paket med 50
13535450 Icke-steril 2 ml - Paket med 60
13515450 Sterila 1300μ l 1000μ l Paket med 50
11391555 Icke-steril 2000 μl 1900μ L Paket med 60
13545450 Sterila 2000 μl 1900μ L Paket med 60
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11381555
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Idealisk för förvaring på grund av polypropens låga bindningsegenskaper.
Idealisk för förvaring på grund av polypropens låga bindningsegenskaper
  • Ta emot ännu större arbetsvolymer; upp till 1,0 ml eller 2,0 ml lagringsvolym per brunn
  • Proteiner och DNA kommer inte att vidhäfta till PP, vilket möjliggör fullständig provåtervinning.
  • Naturlig färg
  • Osteril och steril tillgänglig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera 96 brunnar
Lock Utan lock
Array 8 x 12
Förpackning 50 askar
Färg Naturlig
Produkttyp Mikroplatta
Material Polypropen
Volym (metrisk) Tja 1300μ l
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 1000μ l
Sterilitet Icke-steril
Well Shape Rund
För användning med (applikation) För förvaring av lågbindningsegenskaper hos polypropen
Kvantitet 50/Cs.