Specifikationer
| Formatera | 96 brunnar |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | 50 askar |
| Färg | Naturlig |
| Produkttyp | 96-brunnars förvaringsmikroplatta |
| Material | Polypropen |
| Volym (metrisk) Tja | 1300μ l |
| Antal Wells | 96 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 1000μ l |
| Sterilitet | Sterila |
| Visa mer |