Läs mer
Fisherbrand™ 96-Tja DeepWell™ Mikroplåtar av polypropen
Produktkod. 13535450 Handla allt Fisherbrand Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Volym (metrisk) Tja:
1300μ l
2 ml
2000 μl
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Paket med 60
Volym (metrisk) Fungerar:
1000μ l
1900μ L
Produktkod. 13535450
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Idealisk för förvaring på grund av polypropens låga bindningsegenskaper.
Idealisk för förvaring på grund av polypropens låga bindningsegenskaper
  • Accommodate even larger working volumes; up to 1.0 mL or 2.0 mL storage volume per well
  • Proteins and DNA will not adhere to PP, allowing for complete sample recovery.
  • Natural color
  • Nonsterile and sterile available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formatera Standard
Array 8 x 12
Färg Natural
Material Polypropylene
Volym (metrisk) Tja 2 ml
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
Well Shape Round
För användning med (applikation) For storage of low-binding characteristics of polypropylene
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato