Läs mer
BTX™ 96-brunnars engångselektroporationsplatta
Beskrivning
Prova många olika elektroporationsförhållanden (celldensitet, buffert, pulsspänning och bredd, etc.) att hitta den högsta transfektionseffektiviteten, snabbt och enkelt med ECM 830HT, ECM630 HT eller den Gemini X2 HT Elektroporationssystem.
- Standardformat för flera brunnar
- Biokompatibla material
Det är som 96 elektroporeringskyvetter i en bekväm tallrik.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Elektroporering med hög genomströmning |
| För användning med (utrustning) | BTX System med hög genomströmning |
| Beskrivning | Elektroporationsplatta för engångsbruk med 96 brunnar, 2 mm mellanrum, 100μ L, 1 tallrik |
| Kvantitet | 1 st |
| Storlek (engelska) Gap | 0,08 tum. |
| Storlek (metrisk) Gap | 2 mm |
| Volym (metrisk) | 100 μl |
| Sterilitet | Sterila |
| Pulsform | Exponentiell avklingande våg, fyrkantsvåg |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Ja |