Läs mer
Eppendorf™ 96-brunnars DNA LoBind Deep Well Plates
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10318672 Handla allt Eppendorf Produkter
Färg:
Blått
Vitt
Antal per förpackning:
20
40
80
120
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 20
Paket med 40
Paket med 80
Produktkod. 10318672
Brand: Eppendorf™ 0030503244
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Accelerera dina manuella och automatiserade arbetsprocesser med dessa 96-brunnars polypropenplattor. Eppendorf™ 96-brunnars DNA LoBind Deep Well Plates tillåter höghastighetspipettering utan stänk, utmärkt blandning och höghastighetscentrifugering.
  • Dessa polypropenplattor kombinerar en ny brunnsdesign med ett sofistikerat färgkodningssystem för enkel läsning och orientering
  • Uppfyll alla aktuella SBS , IVD, EN ISO 9001/2/3 och EN 13485 riktlinjer
  • Recovermax - konkav brunnsform med rund botten med slätade kanter
  • Optitrack - färginramade tallrikar med alfanumerisk märkning
  • Hög kemikalieresistens
  • G-safe - högsta centrifugeringsstabilitet
  • LoBind - fri från ytbeläggning t.ex. silikon
  • Fri från DNA, DNas, RNas och PCR* inhibitor (PCR* rena)
  • LoBind Protein - minsta proteinförlust (mindre än 3 % BSA 1 g/μml)
  • LoBind DNA - mindre än 1% förlust av DNA/RNA vid låga koncentrationer och kritiska förhållanden (högt salt, korta DNA-fragment)
  • Autoklaveringsbar
  • Tillval med streckkod
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifierad Ja
Formatera Standard
Detektionsmetod Kvantitativ proteinanalys
Array 8 x 12
Färg Blått
Produkttyp Deepwell Tallrik
Material Polykarbonat
Antal Wells 96
Ytbehandling DNA LoBind
Total volym (metrisk) Tja 1.0 mL
Well Shape Konisk botten (V-brunn)
Dnase Free Ja
För användning med (applikation) För PCR-tekniker
Max. Värmestabilitet 121 °C
Antal per förpackning 20