Läs mer
Eppendorf™ 96-brunnars DNA LoBind Deep Well Plates
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10664093 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Färg:
Blått
Vitt
Antal per förpackning:
20
40
80
120
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 20
Paket med 40
Paket med 80
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Antal per förpackning unitSize
10664093 Vitt 20 Paket med 20
10369192 Vitt 40 Paket med 40
10103843 Vitt 120 Paket med 120
10163983 Vitt 80 Paket med 80
10318672 Blått 20 Paket med 20
10513503 Blått 40 Paket med 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10664093 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030503201
Driver proteomik framåt
Använd kampanjkoden 28003
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Accelerera dina manuella och automatiserade arbetsprocesser med dessa 96-brunnars polypropenplattor. Eppendorf™ 96-brunnars DNA LoBind Deep Well Plates tillåter höghastighetspipettering utan stänk, utmärkt blandning och höghastighetscentrifugering.
  • Dessa polypropenplattor kombinerar en ny brunnsdesign med ett sofistikerat färgkodningssystem för enkel läsning och orientering
  • Uppfyll alla aktuella SBS , IVD, EN ISO 9001/2/3 och EN 13485 riktlinjer
  • Recovermax - konkav brunnsform med rund botten med slätade kanter
  • Optitrack - färginramade tallrikar med alfanumerisk märkning
  • Hög kemikalieresistens
  • G-safe - högsta centrifugeringsstabilitet
  • LoBind - fri från ytbeläggning t.ex. silikon
  • Fri från DNA, DNas, RNas och PCR* inhibitor (PCR* rena)
  • LoBind Protein - minsta proteinförlust (mindre än 3 % BSA 1 g/μml)
  • LoBind DNA - mindre än 1% förlust av DNA/RNA vid låga koncentrationer och kritiska förhållanden (högt salt, korta DNA-fragment)
  • Autoklaveringsbar
  • Tillval med streckkod
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifierad Ja
Formatera Standard
Detektionsmetod Kvantitativ proteinanalys
Array 8 x 12
Färg Vitt
Material Polykarbonat
Antal Wells 96
Ytbehandling DNA LoBind
Total volym (metrisk) Tja 1.0 mL
Well Shape Konisk botten (V-brunn)
Dnase Free Ja
För användning med (applikation) För PCR-tekniker
Max. Värmestabilitet 121 °C
Antal per förpackning 20