Beskrivning
De QuikPrep™ 96-Well DispoEquilibrium Dialyzer™ är en unik produkt för samtidig analys av 96 prover. Varje brunn har separat membran som eliminerar risken för korskontaminering och kan hålla provvolymer mellan 50 och 200μ L.
Plattan finns tillgänglig med 10 kDa regenererade cellulosamembran. Brunnarna kan förseglas med antingen en hålbar självtätande matta eller genom åtta lockremsor som gör att du kan använda plattan i sektioner, vilket sparar onödiga brunnar för framtida användning. Varje tallrik kommer med 24 åtta kapsylremsor.
96-Well DispoEquilibrium Dialyzer Plates måste användas med en plattrotator. Rotatorn ökar dialyshastigheten och tillåter konstant rörelse av prover vilket säkerställer högre reproducerbarhet. För temperaturkontrollerade studier kan 8-Plate Rotator Incubator användas.
Nyckelfunktioner
- 96-brunnars format
- Individuellt membran för varje brunn
- Små provvolymer: 50μ l till 200μ l
- Ultratunna regenererade cellulosamembran
- Membran är fria från svavel- och tungmetallföroreningar
- Hög reproducerbarhet från brunn till brunn
- Utmärkt provåtervinning (> 95 %)
- Patenterad
Användningsområden
- Protein- och proteinläkemedelsbindningsanalyser
- Receptorbindningsanalyser
- Ligandbindningsanalyser
- Protein-protein och Protein-DNA-interaktioner
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Tallrik |
| Membran | Regenererad cellulosa, dialys |
| MWCO | 10 kDa |