Läs mer
Greiner Bio-One 96-brunnars plattbottnade skorstenstyp Icke-bindande mikroplattor
Beskrivning
- Minskar ospecifik biomolekylbindning (proteiner, DNA, RNA) för biokemiska analyser
- Stabil under normala analysförhållanden utan nedbrytning eller urlakning
- Förbättrar signal-brus-förhållandet
- Tillverkad under DIN ISO 9001 vägl
Serviceplan
Nej
Garanti
Nej
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Alphanumeric |
| Breaapart | Nej |
| Formatera | 96 brunnar |
| Lock | Utan lock |
| Array | 8 x 12 |
| Bindningstyp | Icke bindande |
| Färg | Svart |
| Produkttyp | Non-binding Microplate |
| Material | Polystyren |
| Volym (metrisk) Tja | 25 to 340 μL |
| Visa mer |