Läs mer
Eppendorf™ 96-brunnars flatbottnade PCR-mikroplattor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10713224 Handla allt Eppendorf Produkter
Färg:
Grå
Vitt, Rensa botten
Vitt, Svart
White, Clear Bottom
Kvantitet:
240/Pk.
80/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 240
Paket med 80
Produktkod. 10713224
Brand: Eppendorf™ 0030601106
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För kvantitativ proteinanalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifierad Ja
Formatera 96 brunnar
Detektionsmetod Kvantitativ proteinanalys
Array 8 x 12
Färg Vitt, Rensa botten
Material Polypropen
Antal Wells 96
Well Shape Platt botten (F-brunn)
Dnase Free Ja
För användning med (applikation) För PCR-tekniker
Max. Värmestabilitet 121 °C
Kvantitet 80/Pk.