Läs mer
Eppendorf™ 96-brunnars sterila mikroplåtar av polypropen med platt botten
Handla allt Eppendorf ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Vitt, Rensa botten |
| Material | Polypropen |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Sterila |
| Well Shape | Platt botten (F-brunn) |
| Kvantitet | 80/förpackning |
| Kjol färg | Vitt |
| Tja Färg | Klart |