Läs mer
Eppendorf™ 96-brunnars sterila mikroplåtar av polypropen med platt botten
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8003383 Handla allt Eppendorf Produkter
Kvantitet:
240/Pk.
80/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 240
Paket med 80
Produktkod. 10658204
Brand: Eppendorf™ 0030606108
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Formatera Standard
Array 8 x 12
Färg White, Clear Bottom
Material Polypropylene
Antal Wells 96
Sterilitet Sterile
Well Shape Flat Bottom (F-well)
Kvantitet 240/Pk.
Kjol färg White
Tja Färg Clear