Läs mer
Falcon™ 96-brunn plattbottnad TC-behandlad mikroplatta med lock
Produktkod. 32018025
Change view
Färg:
Svart, genomskinlig botten
Vit, klar botten
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
32018025 Svart, genomskinlig botten
32018024 Vit, klar botten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 32018025 Leverantör Falcon™ Leverantörsnummer 353388
Beräknad leverans: 07-12-2026
Botten är 60 % tunnare än konventionella polystyrenmikroplattor, vilket ger lägre bakgrundsfluorescens och möjliggör avläsningar ner till 340 nm
  • Ogenomskinliga väggar förhindrar övertalning från brunn till brunn
  • Optiskt klar platt botten möjliggör direkt mikroskopisk visning
  • Kristallklassad jungfrulig polystyren
  • Steriliserad med gammabestrålning
  • Icke-pyrogen
  • Obehandlad polystyren, standardvävnadskultur (TC) och Corning™ Primaria™ ytbehandlingar finns tillgängliga
  • Bekväm, öppbar medicinsk-inspirerad förpackning för individuell produktpresentation
  • Individuella och Ready-Stack (RS) brickor är PET (Kod 1) och återvinningsbara
  • Falcon 96, 384 och 1536 brunnsmikroplattor är kompatibla med automationssystem och uppfyller standard ANSI/SBS-mått för mikroplattor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Formatera Standard
Lock Ja
Kulturområde 0,32 cm 2
Array 8 x 12
Färg Svart, genomskinlig botten
Produkttyp Mikroplatta
Material Jungfrulig polystyren
Volym (metrisk) Tja 0.37 mL
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 25 till 340μ L
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Vävnadskultur
Well Shape Platt botten (F-brunn)
nr per ärende 50/Cs.
Antal per förpackning 10/Pk.
Tja Färg Klart