Läs mer
Thermo Scientific™ 96-Tja Flipper™ Mikrorörsställ
Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Färg:
Fluorescerande grön
Fluorescerande orange
Fluorescerande rosa
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Skydda prover och låt ställ staplas med hjälp av Thermo Scientific™ 96-Tja Flipper™ Mikrorörstativ. Stället, som är gjutet med ett alfanumeriskt rutnät för enkel tubidentifiering, rymmer 0,5 ml rör på ena sidan och 1,5 ml rör på den andra.
- Holds 0.5mL tubes on one side, 1.5mL tubes on the other
- Molded with an alphanumeric grid for easy tube identification
- Several colors available
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | 96-well Flipper Rack |
| Beskrivning | Flipper Rack |
| Färg | Fluorescerande rosa |
| Håller | Mikrorör (2 ml), Mikrorör (1,5 ml), Mikrorör (2 ml) |
| Material | Polypropen |
| Form | Rektangulär |
| Staplingsbar | Ja |
| nr per ärende | 10 Racks |