Läs mer
Greiner Bio-One 96-well Half Area ELISA Microplates
Sterilitet:
Icke-steril
Ytbehandling:
Ej behandlad
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Beskrivning
- Non-Pyrogenic
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA
- Material: Crystal clear polystyrene
- Alphanumeric well coding
- Suitable for transmission measurements
- Well-to-well spacing: 9mm
- Specifically tre
Certifikat
DÅN ISO 9001
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Half-Area |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Klart |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Ytbehandling | Ej behandlad |
| Well Shape | Platt botten (F-brunn) |
| Kvantitet | 40/Cs. |
| Well Design | Skorsten |