Läs mer
Fisherbrand™ 96-brunnars lågprofilerade, skirtade PCR-plattor, naturliga
Produktkod. 12154112 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Naturlig
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
12154112 Naturlig Paket med 25
12194112 Gult Paket med 25
12184112 Klart Paket med 25
12164112 Rött Paket med 25
12174112 Blått Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12154112
I lager
Lägg i varukorgen
Passar de flesta termocyklare
  • Virgin polypropen
  • Ren brunnsbotten för provets synlighet
  • Staplingsbar
  • Upphöjd fälgdesign
  • Förseglingsbar med självhäftande filmer och folier, värmeförseglingar och lockremsor
  • 200 μL maximal brunnsvolym när den används med lim och värmeförslutningar
  • Utskuret hörn och alfanumeriskt rutnät
  • SBS (Society for Biomolecular Screening) fotavtryck
  • Automationsvänlig
  • Åtta hål i kjolen underlättar placering och borttagning från termocyklerblocket
  • Renrum producerat
Specifikationer
Formatera Standard
Array 8 x 12
Färg Naturlig
Produkttyp PCR mikroplatta
Kjol stil Kantad
Material Polypropen
Volym (metrisk) Tja 200μ L
Antal Wells 96
För användning med (applikation) PCR, RT-PCR applikationer
Kantad Ja