Läs mer
Fisherbrand™ 96-brunnars lågprofilerade, skirtade PCR-plattor, naturliga
Handla allt Fisherbrand ProdukterBeskrivning
Passar de flesta termocyklare
- Virgin polypropen
- Ren brunnsbotten för provets synlighet
- Staplingsbar
- Upphöjd fälgdesign
- Förseglingsbar med självhäftande filmer och folier, värmeförseglingar och lockremsor
- 200 μL maximal brunnsvolym när den används med lim och värmeförslutningar
- Utskuret hörn och alfanumeriskt rutnät
- SBS (Society for Biomolecular Screening) fotavtryck
- Automationsvänlig
- Åtta hål i kjolen underlättar placering och borttagning från termocyklerblocket
- Renrum producerat
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | PCR mikroplatta |
| Kjol stil | Kantad |
| Material | Polypropen |
| Volym (metrisk) Tja | 200μ L |
| Antal Wells | 96 |
| För användning med (applikation) | PCR, RT-PCR applikationer |
| Kantad | Ja |
| Visa mer |