Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ Plate+ 96-brunnars mittbrunnsplattor, fyrkantig U-botten, nivå 3 högpresterande applikationer
Produktkod. 16466449 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Total volym (metrisk) Tja:
1600μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Total volym (metrisk) Tja Förpackningsstorlek
16466449 1600μ L Paket med 10
1 options
Produktkod. 16466449 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60180P345
Beräknad leverans: 21-10-2026
Lägg i varukorgen
Använd glasbelagd SureSTART™ WebSeal™ Plate+ 96-brunnars mittbrunnsplattor, fyrkantig U-botten, prestandanivå 3, för högpresterande analys. De är specifikationscertifierade och överensstämmer med ANSI-SLAS 4-2004 standarder.
Thermo Scientific™ SureSTART™ Nivå 3 WebSeal™ Plate+ 96-brunnars fyrkantiga U-botten mellanbrunnsplattor är designade för reglerade labb som kräver högpresterande produkter.
Plate+ glasbelagda nivå 3-brunnar rekommenderas för användning med mycket känsliga applikationer, låga provkoncentrationer och hydrofoba prover som proteiner och är idealiska för användning med alla lösningsmedelstyper inklusive opolära lösningsmedel.
Dessa 96-brunnars plattor är specifikationscertifierade för att säkerställa autosamplerkompatibla fysiska dimensioner och överensstämmer med ANSI-SLAS 4-2004 standarder. Täta dessa brunnsplattor med SureSTART WebSeal 96-brunnars platttätningsmattor, 8 mm diameter, fyrkantig, nivå 1 eller SureSTART WebSeal 96-brunnars tätningsmattor, 8 mm diameter, fyrkantig, nivå 2.
Prestandanivå 3 injektionsflaskor– för högpresterande analys
  • Idealisk för reglerade laboratorier som använder alla typer av lösningsmedel inklusive opolära lösningsmedel
  • Prestandanivå 3-produkter inkluderar unika WebSeal Plate+ glasbelagda polypropenplattor och plattor med glasinsatser
  • Lämplig för HPLC/UHPLC-applikationer
  • Lämplig för QA/QC-applikationer som använder kärndetektorer som UV, DAD/PDA, RI, fluorescens, ELSD och MS-analys
Specifikationscertifierad
  • Alla Thermo Scientific SureSTART WebSeal brunnsplattor är dimensionellt verifierade
Spårbart parti
  • 100% spårbart genom tillverkningsprocessen
  • Intyg om överensstämmelse är tillgängligt med lotnummer på begäran
Om Thermo Scientific WebSeal Brunn plattor& Mats
Thermo Scientific WebSeal tallrikar och mattor finns i tre prestandanivåer:
  • Nivå 1 brunnsplattor är för vardagliga applikationer och är lämpliga för icke-reglerade laboratorier som använder vatten och polära lösningsmedel
  • Nivå 2 brunnsplattor är för tillämpningar med hög genomströmning och är lämpliga för reglerade laboratorier som använder vatten och polära lösningsmedel
  • Nivå 3-brunnsplattor är för högpresterande applikationer och är lämpliga för reglerade laboratorier som använder alla lösningsmedelstyper inklusive opolära lösningsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifierad Specifikationscertifierad
Array 8 x 12
Produktlinje SureSTART WebSeal Nivå 3
Färg Klart
Material Glasbelagd polypropen
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 50 till 130μ L
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Glasbelagd
Total volym (metrisk) Tja 1600μ L
Well Shape Fyrkantig, rund botten (U-brunn)
Temperaturområde (metriskt) -80 °C till 121 °C
Höjd (metrisk) 31 mm
Diameter (metrisk) Well 8 mm
Tallrik storlek Mittbrunn