Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ Plate+ 384-Tja Microtiter Plattor, fyrkantig rundad V-botten, nivå 3 högpresterande tillämpningar
Produktkod. 16489375 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Streckkod:
Ingen streckkod
Med streckkod
Antal per förpackning:
100
100 tallrikar
10 plattor
Packungsgröße:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Streckkod Antal per förpackning Packungsgröße
16489375 Ingen streckkod 10 plattor -
16499375 Ingen streckkod 100 tallrikar Paket med 100
30238423 Med streckkod 10 plattor -
30286141 Med streckkod 100 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 16489375 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 60180P340
Beräknad leverans: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Använd glasbelagd Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ Plate+ 384-Tja Microtiter Plattor, fyrkantig rundad V-botten, prestandanivå 3, för högpresterande analys. De är specifikationscertifierade och överensstämmer med ANSI-SLAS 4-2004 standarder.
SureSTART Nivå 3 WebSeal Plate+ 384-Bra fyrkantig rundad V-botten Microtiter Plattor är designade för reglerade labb som kräver högpresterande produkter.
Plate+ glasbelagda nivå 3-brunnar rekommenderas för användning med mycket känsliga applikationer, låga provkoncentrationer och hydrofoba prover som proteiner och är idealiska för användning med alla lösningsmedelstyper inklusive opolära lösningsmedel.
Dessa 384-brunnars plattor är specifikation certifierade för att säkerställa autosampler kompatibla fysiska dimensioner och överensstämmer med ANSI-SLAS 4-2004 standarder. Täta dessa brunnsplattor med SureSTART WebSeal 384-Well Plate Tätningsmattor, fyrkantiga, nivå 1 eller SureSTART WebSeal 384-brunnars tätningsmattor, fyrkantiga, nivå 2.
Prestandanivå 3 injektionsflaskor– för högpresterande analys
  • Idealisk för reglerade laboratorier som använder alla typer av lösningsmedel inklusive opolära lösningsmedel
  • Prestandanivå 3-produkter inkluderar unika WebSeal Plate+ glasbelagda polypropenplattor och plattor med glasinsatser
  • Lämplig för HPLC/UHPLC-applikationer
  • Lämplig för QA/QC-applikationer som använder kärndetektorer som UV, DAD/PDA, RI, fluorescens, ELSD och MS-analys
Specifikationscertifierad
  • Alla Thermo Scientific SureSTART WebSeal brunnsplattor är dimensionellt verifierade
Spårbart parti
  • 100% spårbart genom tillverkningsprocessen
  • Intyg om överensstämmelse är tillgängligt med lotnummer på begäran
Om Thermo Scientific WebSeal Brunn plattor& Mats
Thermo Scientific WebSeal tallrikar och mattor finns i tre prestandanivåer:
  • Nivå 1 brunnsplattor är för vardagliga applikationer och är lämpliga för icke-reglerade laboratorier som använder vatten och polära lösningsmedel
  • Nivå 2 brunnsplattor är för tillämpningar med hög genomströmning och är lämpliga för reglerade laboratorier som använder vatten och polära lösningsmedel
  • Nivå 3-brunnsplattor är för högpresterande applikationer och är lämpliga för reglerade laboratorier som använder alla lösningsmedelstyper inklusive opolära lösningsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Streckkod Ingen streckkod
Certifierad Specifikationscertifierad
Array 16 x 24
Produktlinje SureSTART WebSeal Nivå 3
Färg Klart
Material Glasbelagd polypropen
Antal Wells 384
Volym (metrisk) Fungerar 100μ L
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Glasbelagd
Total volym (metrisk) Tja 145μ L
Well Shape Rundad fyrkantig, konisk botten (V-brunn)
Antal per förpackning 10 plattor
Temperaturområde (metriskt) -80 °C till 121 °C
Höjd (metrisk) 14.4 mm
Diameter (metrisk) Well 8 mm
Tallrik storlek Microtiter
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.