Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ Plate+ 384-Tja Microtiter Plattor, fyrkantig rundad V-botten, nivå 3 högpresterande tillämpningar
Produktkod. 16499375 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Streckkod:
Ingen streckkod
Med streckkod
Antal per förpackning:
100
100 tallrikar
10 plattor
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 16499375
Brand: Thermo Scientific™ 60180P341
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd glasbelagd Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ Plate+ 384-Tja Microtiter Plattor, fyrkantig rundad V-botten, prestandanivå 3, för högpresterande analys. De är specifikationscertifierade och överensstämmer med ANSI-SLAS 4-2004 standarder.
SureSTART Nivå 3 WebSeal Plate+ 384-Bra fyrkantig rundad V-botten Microtiter Plattor är designade för reglerade labb som kräver högpresterande produkter.
Plate+ glasbelagda nivå 3-brunnar rekommenderas för användning med mycket känsliga applikationer, låga provkoncentrationer och hydrofoba prover som proteiner och är idealiska för användning med alla lösningsmedelstyper inklusive opolära lösningsmedel.
Dessa 384-brunnars plattor är specifikation certifierade för att säkerställa autosampler kompatibla fysiska dimensioner och överensstämmer med ANSI-SLAS 4-2004 standarder. Täta dessa brunnsplattor med SureSTART WebSeal 384-Well Plate Tätningsmattor, fyrkantiga, nivå 1 eller SureSTART WebSeal 384-brunnars tätningsmattor, fyrkantiga, nivå 2.
Prestandanivå 3 injektionsflaskor– för högpresterande analys
  • Idealisk för reglerade laboratorier som använder alla typer av lösningsmedel inklusive opolära lösningsmedel
  • Prestandanivå 3-produkter inkluderar unika WebSeal Plate+ glasbelagda polypropenplattor och plattor med glasinsatser
  • Lämplig för HPLC/UHPLC-applikationer
  • Lämplig för QA/QC-applikationer som använder kärndetektorer som UV, DAD/PDA, RI, fluorescens, ELSD och MS-analys
Specifikationscertifierad
  • Alla Thermo Scientific SureSTART WebSeal brunnsplattor är dimensionellt verifierade
Spårbart parti
  • 100% spårbart genom tillverkningsprocessen
  • Intyg om överensstämmelse är tillgängligt med lotnummer på begäran
Om Thermo Scientific WebSeal Brunn plattor& Mats
Thermo Scientific WebSeal tallrikar och mattor finns i tre prestandanivåer:
  • Nivå 1 brunnsplattor är för vardagliga applikationer och är lämpliga för icke-reglerade laboratorier som använder vatten och polära lösningsmedel
  • Nivå 2 brunnsplattor är för tillämpningar med hög genomströmning och är lämpliga för reglerade laboratorier som använder vatten och polära lösningsmedel
  • Nivå 3-brunnsplattor är för högpresterande applikationer och är lämpliga för reglerade laboratorier som använder alla lösningsmedelstyper inklusive opolära lösningsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Certifierad Specifikationscertifierad
Array 16 x 24
Produktlinje SureSTART WebSeal Nivå 3
Färg Klart
Material Glasbelagd polypropen
Antal Wells 384
Volym (metrisk) Fungerar 100μ L
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Glasbelagd
Total volym (metrisk) Tja 145μ L
Well Shape Rundad fyrkantig, konisk botten (V-brunn)
Antal per förpackning 100 tallrikar
Temperaturområde (metriskt) -80 °C till 121 °C
Höjd (metrisk) 14.4 mm
Diameter (metrisk) Well 8 mm
Tallrik storlek Microtiter