Läs mer
Greiner Bio-One 96-Well Microplate CELLSTAR™, Cell Culture-Treated
Beskrivning
- Footprint kompatibel med automatiserade system och överensstämmer med rekommendationen från American National Standards Institute (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
- Kan spåras till produktion genom definierat LOT-nummersystem
- Förbättrad cellvidhäftning genom fysisk ytbehandling; Syntetisk yta
- Förbättrad cellvidhäftning och högre spridningshastigheter förbättrar och accelererar cellexpansion
- Fri från detekterbart Dnase, RNAse, humant DNA, icke-pyrogena
- Icke-cytotoxisk
- Hög klarhet på mikroplattorna för optimala mikroskopiska undersökningar
- Staplingsbar
- Chimey brunnsdesign gör att varje enskild brunn kan stå på egen hand, vilket minimerar risken för provöverföring och korskontaminering
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Alfanumerisk |
| Certifikat och efterlevnad | ANSI (ANSI/SBS 1-2004) |
| Formatera | Standard |
| Lock | Med lock |
| Kulturområde | 34 mm 2 |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Svart, Rensa botten |
| För användning med (utrustning) | Automatiserade system |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Visa mer |