Läs mer
Greiner Bio-One 96-brunnsmikroplatta CELLSTAR™, cellkulturbehandlade
Beskrivning
- Fri från detekterbar DNase, RNas och mänskligt DNA
- Icke-pyrogen
- Icke-cytotoxisk
- Kompatibel med automatiserade system
- Alfanumerisk brunnskodning för enkel providentifiering
- Hög optisk klarhet för optimal mikroskopisk undersökning
- Skorstensbrunnar, upphöjda brunnar och kondensringar i lock hjälper till att förhindra korskontaminering
- Fysisk ytbehandling för förbättrad celladhesion
- Tillverkad enligt riktlinjer enligt DIN ISO 9001
- Levererades i ett paket om 160
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Certifikat och efterlevnad | Fri från detekterbar DNase/RNase, mänskligt DNA och pyrogener; Innehåll icke-cytotoxiskt |
| Formatera | Standard |
| Lock | Utan lock |
| Kulturområde | 34 mm2 |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Förpackning | 10/förp., 160/Cs. |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Cell Culture Microplates |
| Visa mer |