Läs mer
Greiner Bio-One 96-brunnsmikroplät, obehandlad, polypropen
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10780175
Change view
Streckkod:
Med streckkod
No Barcode
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Streckkod Förpackningsstorlek
10780175 No Barcode Paket med 100
32043096 Med streckkod Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10780175 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 651201
I lager
Add to basket
Add to basket
Utformad för lagring av aktiva ämnen, prover och biomolekyler.
  • For barcoded versions: Unique Code 128 barcode on all four sides of the microplate, consisting of a plate type-specific 3-letter prefix followed by a unique 7-digit serial number
  • High chemical and temperature resistance
  • Compatible with adhesive films, heat seals, and CapMats
  • ANSI-compliant footprint for compatibility with automated systems
  • Free of detectable DNase, RNase, and human DNA
  • Non-pyrogenic
  • Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Streckkod No Barcode
Certifikat och efterlevnad DIN ISO 9001
Formatera Standard
Lock Without Lid
Array 8 x 12
Färg Clear
Material Polypropen
Antal Wells 96
Sterilitet Non-sterile
Ytbehandling Untreated
Total volym (metrisk) Tja 340 μl
Well Shape Konisk botten (V-brunn)
Dnase Free Yes
Kvantitet 100/Cs.
Temperaturområde (metriskt) -196 to +121°C