Läs mer
Thermo Scientific™ 96-Tja Microtiter™ Mikroplattor
Produktkod. 10437305
Material:
Polystyren
Vinyl
Well Shape:
Böjda kanter, platt botten (C-brunn)
Konisk botten (V-brunn)
Platt botten (F-brunn)
Rund botten (U-brunn)
Volym (metrisk) Tja:
280μ L
400μ l
330 μl
330μ l
400 μl
Lock:
Med lock
Utan lock
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Produktkod. 10437305
Brand: Thermo Scientific™ 2605
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa 96-brunnars mikroplattor för mikrovolymapplikationer som lagring, prov- eller reagensöverföring, seriell spädning, hemagglutination, blodtypning och komplementfixering.
Thermo Scientific™ 96-Tja Microtiter Mikroplattor är idealiska för mikrovolymapplikationer som lagring, prov- eller reagensöverföring, seriell spädning, hemagglutination, blodtypning och komplementfixering.
  • För screening och forskning med hög genomströmning
  • Klara plattor för kolorimetriska applikationer
  • Standard fotavtryck, 128x 86 mm
  • Finns som både fyrkantiga brunnar i polystyren och fyrkantiga vinylbrunnar
  • Vinyl Microtiter mikroplattor används för komplementfixering, agglutination och blodtypning
  • Styren Microtiter mikroplattor används för komplementfixering, agglutination, mikrobiologiska tester och blodtypning
Beställningsinformation:
Mikroplattor av polystyren finns som 50 enheter/förpackning. Vinylmikroplattor finns tillgängliga som 25 eller 100 enheter/paket, beroende på produkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Standard
Lock Utan lock
Array 8 x 12
Förpackning 50 Lådor, 10 Pk.
Produktlinje Microtiter
Färg Klart
Produkttyp Mikroplatta
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 280μ L
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Konisk botten (V-brunn)
nr per ärende 50
Antal per förpackning 10