Läs mer
Thermo Scientific™ 96-Tja Microtiter™ Mikroplattor
Material:
Polystyren
Vinyl
Well Shape:
Böjda kanter, platt botten (C-brunn)
Konisk botten (V-brunn)
Platt botten (F-brunn)
Rund botten (U-brunn)
Volym (metrisk) Tja:
280μ L
400μ l
330 μl
330μ l
400 μl
Lock:
Med lock
Utan lock
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Beskrivning
Thermo Scientific™ 96-Tja Microtiter Mikroplattor är idealiska för mikrovolymapplikationer som lagring, prov- eller reagensöverföring, seriell spädning, hemagglutination, blodtypning och komplementfixering.
- För screening och forskning med hög genomströmning
- Klara plattor för kolorimetriska applikationer
- Standard fotavtryck, 128x 86 mm
- Finns som både fyrkantiga brunnar i polystyren och fyrkantiga vinylbrunnar
- Vinyl Microtiter mikroplattor används för komplementfixering, agglutination och blodtypning
- Styren Microtiter mikroplattor används för komplementfixering, agglutination, mikrobiologiska tester och blodtypning
Beställningsinformation:
Mikroplattor av polystyren finns som 50 enheter/förpackning. Vinylmikroplattor finns tillgängliga som 25 eller 100 enheter/paket, beroende på produkt.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Lock | Utan lock |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | 50 Lådor, 10 Pk. |
| Produktlinje | Microtiter |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Mikroplatta |
| Material | Polystyren |
| Volym (metrisk) Tja | 330μ l |
| Antal Wells | 96 |
| Visa mer |