Läs mer
Thermo Scientific™ 96-Tja Microtiter™ Mikroplattor
BIOPHARMA
Produktkod. 10558295
Change view
Material:
Polystyren
Vinyl
Well Shape:
Böjda kanter, platt botten (C-brunn)
Konisk botten (V-brunn)
Platt botten (F-brunn)
Rund botten (U-brunn)
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Volym (metrisk) Tja:
280μ L
400μ L
330μ L
Unit Size:
Paket med 100
Paket med 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Material Well Shape Sterilitet Volym (metrisk) Tja Unit Size
10558295 Polystyren Rund botten (U-brunn) Icke-steril 400μ L Paket med 50
10222275 Vinyl Rund botten (U-brunn) Icke-steril 400μ L Paket med 100
10324165 Vinyl Rund botten (U-brunn) Sterila 400μ L Paket med 100
10437305 Polystyren Konisk botten (V-brunn) Icke-steril 280μ L Paket med 50
10567145 Vinyl Platt botten (F-brunn) Icke-steril 330μ L Paket med 100
10519465 Polystyren Böjda kanter, platt botten (C-brunn) Icke-steril 330μ L Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 10558295 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 2205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1402.69 SEK
    1138.97 SEK / Paket med 50
    Save 263.72 SEK
    18% Av
View all promotions
I lager
Använd dessa 96-brunnars mikroplattor för mikrovolymapplikationer som lagring, prov- eller reagensöverföring, seriell spädning, hemagglutination, blodtypning och komplementfixering.
Thermo Scientific™ 96-Tja Microtiter Mikroplattor är idealiska för mikrovolymapplikationer som lagring, prov- eller reagensöverföring, seriell spädning, hemagglutination, blodtypning och komplementfixering.
  • För högkapacitetsscreening och forskning
  • Genomskinliga plattor för kolorimetriska tillämpningar
  • Standardfotavtryck, 128 x 86 mm
  • Finns som både polystyrenfyrkantiga brunnar och vinylfyrkantiga brunnar
  • Vinylmikroplattor Microtiter används för komplementfixering, agglutination och blodtypning
  • Styrenmikroplattor Microtiter används för komplementfixering, agglutination, mikrobiologiska tester och blodgruppning
Beställningsinformation:
Polystyrenmikroplattor finns tillgängliga i 50 enheter per förpackning. Vinylmikroplattor finns tillgängliga i 25 eller 100 enheter per förpackning, beroende på produkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Streckkod Ingen streckkod
Bindande egendom Hydrofobisk
Formatera Standard
Lock Utan lock
Array 8 x 12
Förpackning 50 Lådor, 10 Pk.
Produktlinje Microtiter
Färg Klart
Produkttyp Mikroplatta
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 400μ L
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Rund botten (U-brunn)
nr per ärende 50/Cs.
Antal per förpackning 10 Pk.
Kvantitet 50/Pk.
Well Design U96