Läs mer
Thermo Scientific™ 96-Tja Microtiter™ Mikroplattor
Material:
Polystyren
Vinyl
Well Shape:
Böjda kanter, platt botten (C-brunn)
Konisk botten (V-brunn)
Platt botten (F-brunn)
Rund botten (U-brunn)
Volym (metrisk) Tja:
280μ L
400μ l
330 μl
330μ l
400 μl
Lock:
Med lock
Utan lock
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Beskrivning
Thermo Scientific™ 96-Tja Microtiter Mikroplattor är idealiska för mikrovolymapplikationer som lagring, prov- eller reagensöverföring, seriell spädning, hemagglutination, blodtypning och komplementfixering.
- For high-throughput screening and research
- Clear plates for colorimetric applications
- Standard footprint, 128 × 86mm
- Available as both polystyrene square wells and vinyl square wells
- Vinyl Microtiter microplates are used for complement fixation, agglutination, and blood typing
- Styrene Microtiter microplates are used for complement fixation, agglutination, microbiology testing, and blood typing
Ordering Information:
Polystyrene microplates are available as 50 units/package. Vinyl microplates are available as 25 or 100 units/package, depending on product.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Lock | Utan lock |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | 100 Pk. |
| Produktlinje | Microtiter |
| Färg | Clear |
| Produkttyp | Microplate |
| Material | Vinyl |
| Volym (metrisk) Tja | 330 μl |
| Antal Wells | 96 |
| Visa mer |